Tisk…
5-Bromo-2-hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49235-1G PC49235-250MG
APOSPC49235-1GEA 7250 CZK
APOSPC49235-1G APOSPC49235-250MG
5-Bromo-2-hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
5-Bromo-2-hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅BrF₃N₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22375529
CAS číslo: 1374652-48-8