Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4923-1G PC4923-5G
APOSPC4923-1GEA 5530 CZK
APOSPC4923-1G APOSPC4923-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetyl chloride
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02091505
CAS číslo: 72220-51-0
UN: 1760
ADR: 8,III