Tisk…
5'-Bromo-2'-fluoro-3'-nitroacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49219-1G PC49219-250MG
APOSPC49219-1GEA 37360 CZK
APOSPC49219-1G APOSPC49219-250MG
5'-Bromo-2'-fluoro-3'-nitroacetanilide
5'-Bromo-2'-fluoro-3'-nitroacetanilide
Vzorec: C₈H₆BrFN₂O₃
Bod tání: 175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19441790
CAS číslo: 1313588-91-8