Tisk…

3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Bromo-4-carboxy-α,α,α-trifluoroanisole

PC49212-1G PC49212-5G
APOSPC49212-1GEA 3190 CZK
APOSPC49212-1G APOSPC49212-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₃
MW: 285,015 g/mol
Bod tání: 126,5…126.7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11110888
CAS číslo: 85373-96-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR