Tisk…
4-(cis-3,5-Dimethylpiperazin-1-yl)-3-fluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Amino-2-fluorophenyl)-cis-3,5-dimethylpiperazine
PC49206-1G PC49206-250MG
APOSPC49206-1GEA 9260 CZK
APOSPC49206-1G APOSPC49206-250MG
4-(cis-3,5-Dimethylpiperazin-1-yl)-3-fluoroaniline
4-(cis-3,5-Dimethylpiperazin-1-yl)-3-fluoroaniline
Vzorec: C₁₂H₁₈FN₃
MW: 223,29 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13619678
CAS číslo: 943752-32-7