Tisk…
Methyl 3-amino-2,6-difluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49203-1G PC49203-5G PC49203-25G
APOSPC49203-1GEA 622 CZK
APOSPC49203-1G APOSPC49203-5G APOSPC49203-25G
Methyl 3-amino-2,6-difluorobenzoate
Methyl 3-amino-2,6-difluorobenzoate
Vzorec: C₈H₇F₂NO₂
Bod tání: 23…24 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13195461
CAS číslo: 84832-02-0