Tisk…
3,5-Difluoro-2-hydroxyphenacyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-1-(3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-(Bromoacetyl)-4,6-difluorophenol, 2-Bromo-3',5'-difluoro-2'-hydroxyacetophenone
PC49202-1G PC49202-5G
APOSPC49202-1GEA 3740 CZK
APOSPC49202-1G APOSPC49202-5G
3,5-Difluoro-2-hydroxyphenacyl bromide 95%
3,5-Difluoro-2-hydroxyphenacyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251.025 g/mol
Bod tání: 67.1…71.6 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD19053258
CAS číslo: 1192815-24-9
UN: 3263
ADR: 8 II