Tisk…
3-(Difluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49200-5G PC49200-1G PC49200-25G
APOSPC49200-5GEA 12570 CZK
APOSPC49200-5G APOSPC49200-1G APOSPC49200-25G
3-(Difluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrF₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18791600
CAS číslo: 1263178-51-3
UN: 3265
ADR: 8,III