Tisk…
3-(Difluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49199-5G PC49199-1G
APOSPC49199-5GEA 35380 CZK
APOSPC49199-5G APOSPC49199-1G
3-(Difluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₈F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19053257
CAS číslo: 1309875-03-3