Tisk…
4-Fluoroindoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Dihydro-4-fluoro-1H-indole
PC49192-1G PC49192-250MG
APOSPC49192-1GEA 5030 CZK
APOSPC49192-1G APOSPC49192-250MG
4-Fluoroindoline
4-Fluoroindoline
Vzorec: C₈H₈FN
MW: 137,154 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371634
CAS číslo: 552866-98-5