Tisk…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-4-(chlorocarbonyl)-α,α,α-trifluoroanisole
PC49187-1G PC49187-5G
APOSPC49187-1GEA 6580 CZK
APOSPC49187-1G APOSPC49187-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃BrClF₃O₂
MW: 303.46 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19441789
CAS číslo: 85366-63-8
UN: 3265
ADR: 8 III