7-Bromo-5-fluoroquinoxaline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
7-Bromo-5-fluoro-1,4-benzodiazine
PC49185-100MG
PC49185-1G
PC49185-250MG
APOSPC49185-100MGEA
1120
CZK
APOSPC49185-100MG
APOSPC49185-1G
APOSPC49185-250MG
7-Bromo-5-fluoroquinoxaline 98%
7-Bromo-5-fluoroquinoxaline
Vzorec:
C₈H₄BrFN₂ MW: 227.033 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19053255 CAS číslo: 1210048-05-7 |