Tisk…
2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-4-(methylthio)aniline, 4-Amino-3-fluorothioanisole
PC49180-1G PC49180-25G PC49180-5G
APOSPC49180-1GEA 1240 CZK
APOSPC49180-1G APOSPC49180-25G APOSPC49180-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)aniline
2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)aniline
Vzorec: C₇H₈FNS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18909665
CAS číslo: 76180-33-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III