Tisk…
3,3,3-Trifluoropropanal hydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49156-25G PC49156-5G
APOSPC49156-25GEA 24630 CZK
APOSPC49156-25G APOSPC49156-5G
3,3,3-Trifluoropropanal hydrate
3,3,3-Trifluoropropanal hydrate
Vzorec: C₃H₃F₃O·H₂O
Bod varu: 56…56,5 °C (745 mm Hg)
Hustota: 1,3009 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18384868
CAS číslo: 1309602-82-1
UN: 1989
ADR: 3,III