Tisk…
2-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49145-10G PC49145-1G PC49145-5G
APOSPC49145-10GEA 8070 CZK
APOSPC49145-10G APOSPC49145-1G APOSPC49145-5G
2-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine 95+%
2-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄BrF₂N
Hustota: 1,7025 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16140194
CAS číslo: 872365-91-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III