Tisk…
2-Ethynyl-3-fluoro-5-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Ethynyl-5-fluoro-3-picoline, (3-Fluoro-5-methylpyridin-2-yl)acetylene
PC49136-1G PC49136-250MG
APOSPC49136-1GEA 4370 CZK
APOSPC49136-1G APOSPC49136-250MG
2-Ethynyl-3-fluoro-5-methylpyridine
2-Ethynyl-3-fluoro-5-methylpyridine
Vzorec: C₈H₆FN
MW: 135,138 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD21648441
CAS číslo: 1372103-91-7