Tisk…
2-Ethynyl-5-fluoro-3-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (5-Fluoro-3-methylpyridin-2-yl)acetylene, 2-Ethynyl-5-fluoro-3-picoline
PC49135-1G PC49135-250MG
APOSPC49135-1GEA 18520 CZK
APOSPC49135-1G APOSPC49135-250MG
2-Ethynyl-5-fluoro-3-methylpyridine
2-Ethynyl-5-fluoro-3-methylpyridine
Vzorec: C₈H₆FN
MW: 135,138 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD21648440
CAS číslo: 1372103-93-9