Tisk…
5-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49132-1G PC49132-250MG PC49132-5G
APOSPC49132-1GEA 4730 CZK
APOSPC49132-1G APOSPC49132-250MG APOSPC49132-5G
5-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₈H₄F₃N
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13189725
CAS číslo: 1196155-24-4