Tisk…
4-Fluoro-3-nitropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49129-1G PC49129-5G PC49129-100MG PC49129-250MG
APOSPC49129-1GEA 24600 CZK
APOSPC49129-1G APOSPC49129-5G APOSPC49129-100MG APOSPC49129-250MG
4-Fluoro-3-nitropyridine 95%
4-Fluoro-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃FN₂O₂
MW: 142,088 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04114254
CAS číslo: 115812-96-9