Tisk…
(2,6-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49124-1G PC49124-250MG
APOSPC49124-1GEA 12200 CZK
APOSPC49124-1G APOSPC49124-250MG
(2,6-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,6-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅ClF₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11976096
CAS číslo: 179524-60-8
UN: 3261
ADR: 8,III