Tisk…
(2,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49123-1G PC49123-250MG
APOSPC49123-1GEA 4570 CZK
APOSPC49123-1G APOSPC49123-250MG
(2,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅ClF₂O₂S
MW: 226,628 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798047
CAS číslo: 179524-62-0
UN: 3261
ADR: 8,III