Tisk…
(2,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49122-1G PC49122-500MG
APOSPC49122-1GEA 6850 CZK
APOSPC49122-1G APOSPC49122-500MG
(2,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅ClF₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798046
CAS číslo: 179524-68-6
UN: 3265
ADR: 8,II