Tisk…
5-Bromo-6-chloro-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49120-1G PC49120-250MG
APOSPC49120-1GEA 20440 CZK
APOSPC49120-1G APOSPC49120-250MG
5-Bromo-6-chloro-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
5-Bromo-6-chloro-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Vzorec: C₇H₂BrClF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09759045
CAS číslo: 869188-52-3