Tisk…
2-Fluoro-4-iodonitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-4-iodo-1-nitrobenzene
PC49098-1G PC49098-5G PC49098-25G PC49098-10G
APOSPC49098-1GEA 1160 CZK
APOSPC49098-1G APOSPC49098-5G APOSPC49098-25G APOSPC49098-10G
2-Fluoro-4-iodonitrobenzene
2-Fluoro-4-iodonitrobenzene
Vzorec: C₆H₃FINO₂
MW: 266.996 g/mol
Bod tání: 118…118.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18396989
CAS číslo: 2996-31-8