Tisk…
1-Chloro-7-fluoroisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49097-1G PC49097-500MG
APOSPC49097-1GEA 15110 CZK
APOSPC49097-1G APOSPC49097-500MG
1-Chloro-7-fluoroisoquinoline
1-Chloro-7-fluoroisoquinoline
Vzorec: C₉H₅ClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16883053
CAS číslo: 630422-89-8