Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α,N-dimethylbenzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: [1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]methylamine, 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-N-methylethylamine
PC49094-1G PC49094-5G
APOSPC49094-1GEA 2240 CZK
APOSPC49094-1G APOSPC49094-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α,N-dimethylbenzylamine
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α,N-dimethylbenzylamine
Vzorec: C₁₁H₁₁F₆N
MW: 271,202 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08460499
CAS číslo: 290297-43-7