Tisk…
(Trifluoromethoxy)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Trifluoromethoxy)ethanoic acid
PC49092-1G PC49092-500MG
APOSPC49092-1GEA 11810 CZK
APOSPC49092-1G APOSPC49092-500MG
(Trifluoromethoxy)acetic acid
(Trifluoromethoxy)acetic acid
Vzorec: C₃H₃F₃O₃
MW: 144.049 g/mol
Bod varu: 84 °C (33 mm Hg)
Hustota: 1.5014 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11858185
CAS číslo: 69105-00-6