5-Fluoro-2-iodo-4-nitrotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Fluoro-5-iodo-4-methylnitrobenzene, 1-Fluoro-4-iodo-5-methyl-2-nitrobenzene
PC49091-1G
PC49091-250MG
PC49091-5G
APOSPC49091-1GEA
4800
CZK
APOSPC49091-1G
APOSPC49091-250MG
APOSPC49091-5G
5-Fluoro-2-iodo-4-nitrotoluene
5-Fluoro-2-iodo-4-nitrotoluene
Vzorec:
C₇H₅FINO₂ MW: 281.023 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD27937150 CAS číslo: 1803811-31-5 |