Tisk…
Ethyl 2-({[4-(trifluoromethyl)anilino]carbothioyl}amino)acetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4909-1G PC4909-500MG
APOSPC4909-1GEA 16800 CZK
APOSPC4909-1G APOSPC4909-500MG
Ethyl 2-({[4-(trifluoromethyl)anilino]carbothioyl}amino)acetate 97%
Ethyl 2-({[4-(trifluoromethyl)anilino]carbothioyl}amino)acetate
Vzorec: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂S
Bod tání: 150…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00975552
CAS číslo: 321433-99-2