Tisk…
4'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC49089-1G PC49089-250MG PC49089-5G
APOSPC49089-1GEA 4270 CZK
APOSPC49089-1G APOSPC49089-250MG APOSPC49089-5G
4'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone
4'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₃BrF₄O
MW: 271,006 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19439730
CAS číslo: 617706-18-0