Tisk…
2,3-Difluoro-1,4-diiodobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49088-1G PC49088-5G
APOSPC49088-1GEA 2530 CZK
APOSPC49088-1G APOSPC49088-5G
2,3-Difluoro-1,4-diiodobenzene
2,3-Difluoro-1,4-diiodobenzene
Vzorec: C₆H₂F₂I₂
Bod tání: 55…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22273735
CAS číslo: 501433-06-3