3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Cyano-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 2-Amino-4-cyanobenzotrifluoride
PC49084-1G
PC49084-250MG
PC49084-5G
APOSPC49084-1GEA
705
CZK
APOSPC49084-1G
APOSPC49084-250MG
APOSPC49084-5G
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₅F₃N₂ MW: 186.134 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18072580 CAS číslo: 1220630-83-0 |