4-Bromo-2-methoxybenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC49083-1G
PC49083-25G
PC49083-5G
APOSPC49083-1GEA
910
CZK
APOSPC49083-1G
APOSPC49083-25G
APOSPC49083-5G
4-Bromo-2-methoxybenzotrifluoride
4-Bromo-2-methoxybenzotrifluoride
Vzorec:
C₈H₆BrF₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13194486 CAS číslo: 944805-63-4 |