Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC49082-1G
PC49082-5G
PC49082-25G
APOSPC49082-1GEA
622
CZK
APOSPC49082-1G
APOSPC49082-5G
APOSPC49082-25G
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Vzorec:
C₉H₆BrF₃O₃ MW: 299.041 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12761592 CAS číslo: 933785-18-3 |