Tisk…
Ethyl 2-(3-{[4-(trifluoromethoxy)anilino]carbonyl}pyridin-2-yl)acetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4908-1G PC4908-500MG
APOSPC4908-1GEA 27840 CZK
APOSPC4908-1G APOSPC4908-500MG
Ethyl 2-(3-{[4-(trifluoromethoxy)anilino]carbonyl}pyridin-2-yl)acetate 97%
Ethyl 2-(3-{[4-(trifluoromethoxy)anilino]carbonyl}pyridin-2-yl)acetate
Vzorec: C₁₇H₁₅F₃N₂O₄
Bod tání: 105…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00974993
CAS číslo: 338392-13-5