Tisk…
1,1'-Ethane-1,2-diylbis(2-fluorobenzene) 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,2-Bis(2-fluorophenyl)ethane
PC49078-1G PC49078-5G PC49078-10G
APOSPC49078-1GEA 4140 CZK
APOSPC49078-1G APOSPC49078-5G APOSPC49078-10G
1,1'-Ethane-1,2-diylbis(2-fluorobenzene) 95%
1,1'-Ethane-1,2-diylbis(2-fluorobenzene)
Vzorec: C₁₄H₁₂F₂
MW: 218,242 g/mol
Bod tání: 40…41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15143587
CAS číslo: 349-38-2