Tisk…
3-Amino-6-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 6-Amino-3-bromo-2-(trifluoromethyl)phenol, 4-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC49077-1G PC49077-250MG
APOSPC49077-1GEA 11580 CZK
APOSPC49077-1G APOSPC49077-250MG
3-Amino-6-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride 96%
3-Amino-6-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO
MW: 256,02 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD25541884
CAS číslo: 1445995-79-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III