Tisk…
2-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: α-Bromo-2-fluoro-4-nitrotoluene, 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-nitrobenzene
PC49076-1G PC49076-250MG PC49076-5G
APOSPC49076-1GEA 2730 CZK
APOSPC49076-1G APOSPC49076-250MG APOSPC49076-5G
2-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
2-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.023 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10000853
CAS číslo: 127349-56-8
UN: 3261
ADR: 8 II