Tisk…
2'-Bromo-2,2,2,5'-tetrafluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Bromo-5-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC49073-1G PC49073-250MG
APOSPC49073-1GEA 20500 CZK
APOSPC49073-1G APOSPC49073-250MG
2'-Bromo-2,2,2,5'-tetrafluoroacetophenone
2'-Bromo-2,2,2,5'-tetrafluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₃BrF₄O
MW: 271,006 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25541883
CAS číslo: 1445995-82-3