Tisk…
3-[4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC49072-1G PC49072-5G
APOSPC49072-1GEA 2480 CZK
APOSPC49072-1G APOSPC49072-5G
3-[4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid 98%
3-[4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025397
CAS číslo: 916420-73-0