Tisk…
4-Bromo-7-fluoroindan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49069-1G PC49069-250MG PC49069-5G
APOSPC49069-1GEA 1410 CZK
APOSPC49069-1G APOSPC49069-250MG APOSPC49069-5G
4-Bromo-7-fluoroindan-1-one
4-Bromo-7-fluoroindan-1-one
Vzorec: C₉H₆BrFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17677340
CAS číslo: 1003048-72-3