Tisk…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2,4-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Bromomethyl)-2,6-difluorobenzotrifluoride
PC49068-1G PC49068-250MG PC49068-5G
APOSPC49068-1GEA 1660 CZK
APOSPC49068-1G APOSPC49068-250MG APOSPC49068-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄BrF₅
MW: 275.013 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25541882
CAS číslo: 1445995-80-1
UN: 3265
ADR: 8 II