Tisk…
2-Bromo-6-fluorobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49061-10G PC49061-5G
APOSPC49061-10GEA 14920 CZK
APOSPC49061-10G APOSPC49061-5G
2-Bromo-6-fluorobenzoyl chloride
2-Bromo-6-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃BrClFO
MW: 237,454 g/mol
Bod varu: 108…110 °C (15 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09038470
CAS číslo: 1020718-20-0
UN: 3265
ADR: 8,III