Tisk…
1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-1,3,5-trifluorobenzene, 2,4,6-Trifluorochlorobenzene
PC4905-25G PC4905-5G
APOSPC4905-25GEA 12440 CZK
APOSPC4905-25G APOSPC4905-5G
1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene 95%
1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene
Vzorec: C₆H₂ClF₃
MW: 166,528 g/mol
Bod varu: 124 °C
Bod tání: –1 °C
Bod vzplanutí: 41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012239
CAS číslo: 2106-40-3
UN: 1993
ADR: 3,III