Tisk…
2-Chloroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49047-1G PC49047-5G
APOSPC49047-1GEA 8070 CZK
APOSPC49047-1G APOSPC49047-5G
2-Chloroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
2-Chloroethyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃H₄ClF₃O₃S
Hustota: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18074401
CAS číslo: 73323-80-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III