Tisk…
3-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine dihydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49039-1G PC49039-500MG
APOSPC49039-1GEA 9720 CZK
APOSPC49039-1G APOSPC49039-500MG
3-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine dihydrochloride 95%
3-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine dihydrochloride
Vzorec: C₇H₇F₃N₂·2ClH
Bod tání: 210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16988625
CAS číslo: 1020747-92-5