Tisk…
3-Amino-8-fluoroquinoline dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 8-Fluoroquinolin-3-amine dihydrochloride
PC49034-1G PC49034-250MG
APOSPC49034-1GEA 10580 CZK
APOSPC49034-1G APOSPC49034-250MG
3-Amino-8-fluoroquinoline dihydrochloride
3-Amino-8-fluoroquinoline dihydrochloride
Vzorec: C₉H₇FN₂·2ClH
MW: 235.086 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18375334
CAS číslo: 1266226-18-9