Tisk…
8-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Carboxy-8-fluoroquinoline
PC49033-1G PC49033-250MG PC49033-5G
APOSPC49033-1GEA 1780 CZK
APOSPC49033-1G APOSPC49033-250MG APOSPC49033-5G
8-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
8-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆FNO₂
MW: 191.159 g/mol
Bod tání: 240…250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11108738
CAS číslo: 71082-53-6