Tisk…
7-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Carboxy-7-fluoroquinoline
PC49032-1G PC49032-250MG
APOSPC49032-1GEA 13990 CZK
APOSPC49032-1G APOSPC49032-250MG
7-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
7-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆FNO₂
MW: 191.159 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09787869
CAS číslo: 734524-15-3