Tisk…
3-Amino-1-methyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49029-1G PC49029-250MG
APOSPC49029-1GEA 11580 CZK
APOSPC49029-1G APOSPC49029-250MG
3-Amino-1-methyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Amino-1-methyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Vzorec: C₉H₈F₃N₃
Bod tání: 95…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847095
CAS číslo: 1260678-12-3